Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR905907-5G
APOSOR905907-5GEA
102
EUR
APOSOR905907-5G
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₆H₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 187.58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00834965 CAS-Nummer: 1458-03-3 |