(2-Ethoxy-4-formylphenyl)boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905950-1G
APOSOR905950-1GEA 122 EUR
APOSOR905950-1G
(2-Ethoxy-4-formylphenyl)boronic acid 96%
(2-Ethoxy-4-formylphenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molecular Weight: 193,992 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22383668
CAS-Nummer: 2253871-63-3