5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905958-1G
OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA
95.7
EUR
APOSOR905958-1G
APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07377301 CAS-Nummer: 90607-21-9 |