2-(1-Piperidinylmethyl)azepane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906041-1G
APOSOR906041-1GEA
348
EUR
APOSOR906041-1G
2-(1-Piperidinylmethyl)azepane 95%
2-(1-Piperidinylmethyl)azepane
Formel:
C₁₂H₂₄N₂ Molecular Weight: 196,332 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663744 CAS-Nummer: 383129-34-8 |