Hexyl isocyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906151-1G
APOSOR906151-1GEA 1280 EUR
APOSOR906151-1G
Hexyl isocyanide 95%
Hexyl isocyanide
Formel: C₇H₁₃N
Molecular Weight: 111,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065203
CAS-Nummer: 15586-23-9