1,7-Dihydroxynaphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,7-Naphthalindiol
OR906184-25G
APOSOR906184-25GEA
88.6
EUR
APOSOR906184-25G
1,7-Dihydroxynaphthalin 95%
1,7-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.17 g/mol Siedepunkt: 375 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035720 CAS-Nummer: 575-38-2 |