2-[Methyl(phenyl)amino]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-N-2-ethanolaniline, 2-(Methyl(phenyl)amino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylaniline
OR906200-500G
APOSOR906200-500GEA
115
EUR
APOSOR906200-500G
2-[Methyl(phenyl)amino]ethanol 98%
2-(N-Methylanilino)ethanol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020572 CAS-Nummer: 93-90-3 |