7-Ethoxy-2-naphthalenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906202-1G
APOSOR906202-1GEA
0
EUR
APOSOR906202-1G
7-Ethoxy-2-naphthalenol 95%
7-Ethoxy-2-naphthalenol
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110689 CAS-Nummer: 57944-44-2 |