2-Amino-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906314-5G
APOSOR906314-5GEA
72.5
EUR
APOSOR906314-5G
2-Amino-4-methoxybenzonitril 98%
2-Amino-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148.1600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05149246 CAS-Nummer: 38487-85-3 |