4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906413-5G
APOSOR906413-5GEA
151
EUR
APOSOR906413-5G
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445698 CAS-Nummer: 889939-42-8 |