tert-Butyl N-(furan-2-ylmethyl)carbamate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (furan-2-ylmethyl)carbamate
OR906460-1G
APOSOR906460-1GEA
241
EUR
APOSOR906460-1G
tert-Butyl N-(furan-2-ylmethyl)carbamate 96%
tert-Butyl N-(furan-2-ylmethyl)carbamate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₃ Molecular Weight: 197,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00734859 CAS-Nummer: 178918-29-1 |