Ethyl 2-isocyanopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906638-100MG
APOSOR906638-100MGEA
952
EUR
APOSOR906638-100MG
Ethyl 2-isocyanopropanoate 95%
Ethyl 2-isocyanopropanoate
Formel:
C₆H₉NO₂ Molecular Weight: 127.141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664649 CAS-Nummer: 33140-27-1 |