4-Bromchinazolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR906785-250MG
APOSOR906785-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR906785-250MG
4-Bromchinazolin 97%
4-Bromoquinazoline
Formel:
C₈H₅BrN₂ Molecular Weight: 209,04 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10697879 CAS-Nummer: 354574-59-7 |