2-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906807-250MG
APOSOR906807-250MGEA
574
EUR
APOSOR906807-250MG
2-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine
Formel:
C₁₄H₁₇N Molecular Weight: 199,3 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11519113 CAS-Nummer: 198226-63-0 UN: 2920 ADR: 8+3,II |