2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906842-100MG
OR906842-1G
OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA
190
EUR
APOSOR906842-100MG
APOSOR906842-1G
APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formel:
C₇H₁₅NO Molecular Weight: 129.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663567 CAS-Nummer: 104678-13-9 |