2-Amino-5-bromo-4-methylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-4-methyl-5-bromopyrimidine
OR906853-1G
APOSOR906853-1GEA
21.9
EUR
APOSOR906853-1G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyrimidine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Molecular Weight: 188.03 g/mol Schmelzpunkt: 192…194 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00094469 CAS-Nummer: 17321-93-6 |