6-Propoxypyridazin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906932-1G
APOSOR906932-1GEA
91.5
EUR
APOSOR906932-1G
6-Propoxypyridazin-3-amine 95%
6-Propoxypyridazin-3-amine
Formel:
C₇H₁₁N₃O Molecular Weight: 153.1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835392 CAS-Nummer: 90008-50-7 |