7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906974-5G
APOSOR906974-5GEA
132
EUR
APOSOR906974-5G
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664428 CAS-Nummer: 28899-75-4 |