1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906981-25G
APOSOR906981-25GEA
63.8
EUR
APOSOR906981-25G
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one
Formel:
C₈H₁₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185946 CAS-Nummer: 51690-03-0 |