α-Brompropiophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Brompropiophenon

OR907023-5G
APOSOR907023-5GEA 14.7 EUR
APOSOR907023-5G
α-Brompropiophenon
α-Brompropiophenon
Formel: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 245…250 °C
Dichte: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000145
CAS-Nummer: 2114-00-3
EINECS: 218-307-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR