N-Cyclopentylpiperidine-4-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907141-1G
APOSOR907141-1GEA 574 EUR
APOSOR907141-1G
N-Cyclopentylpiperidine-4-carboxamide 95%
N-Cyclopentylpiperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₁H₂₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817263
CAS-Nummer: 946744-00-9