4-Morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
OR9072-1G
APOSOR9072-1GEA
212
EUR
APOSOR9072-1G
4-Morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol
4-Morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Formel:
C₆H₉N₃O₂S Molecular Weight: 187,22 g/mol Schmelzpunkt: 196…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01820806 CAS-Nummer: 30165-97-0 |