N-Butyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Butylpiperidine-4-carboxamide
OR907232-1G
APOSOR907232-1GEA
502
EUR
APOSOR907232-1G
N-Butyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 95%
N-Butyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Formel:
C₁₀H₂₁ClN₂O Molecular Weight: 220,74 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11615740 CAS-Nummer: 73415-55-1 |