N-Benzyl-3-chloro-propionamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907290-1G
APOSOR907290-1GEA
342
EUR
APOSOR907290-1G
N-Benzyl-3-chloro-propionamide 95%
N-Benzyl-3-chloro-propionamide
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197.661 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018975 CAS-Nummer: 501-68-8 |