2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane

OR907328-25G OR907328-5G
APOSOR907328-25GEA 377 EUR
APOSOR907328-25G APOSOR907328-5G
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien 96%
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien
Formel: C₇H₁₄OSi
Molecular Weight: 142.27 g/mol
Siedepunkt: 55 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009852
CAS-Nummer: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR