N-Isopropyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Isopropylpiperidine-4-carboxamide
OR907356-1G
APOSOR907356-1GEA 400 EUR
APOSOR907356-1G
N-Isopropyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 95%
N-Isopropyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₉H₁₉ClN₂O
Molecular Weight: 206,72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11615741
CAS-Nummer: 102125-62-2