N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907366-1G
OR907366-250MG
APOSOR907366-1GEA
574
EUR
APOSOR907366-1G
APOSOR907366-250MG
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O Molecular Weight: 184.279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739717 CAS-Nummer: 86542-86-1 |