1-Amino-4-methylcyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907401-1G
APOSOR907401-1GEA 364 EUR
APOSOR907401-1G
1-Amino-4-methylcyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 98%
1-Amino-4-methylcyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₈H₁₄N₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689078
CAS-Nummer: 92334-10-6