2-Cyclohexylvinylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907446-1G
APOSOR907446-1GEA
192
EUR
APOSOR907446-1G
2-Cyclohexylvinylboronic acid 97%
2-Cyclohexylvinylboronic acid
Formel:
C₈H₁₅BO₂ Schmelzpunkt: 106…111 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01074615 CAS-Nummer: 37490-33-8 |