2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907454-1G
APOSOR907454-1GEA
132
EUR
APOSOR907454-1G
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Molecular Weight: 194,035 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974067 CAS-Nummer: 480438-71-9 |