Tetrahydropyran-2-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
OR907468-1G
APOSOR907468-1GEA
52.2
EUR
APOSOR907468-1G
Tetrahydropyran-2-carbonsäure 97%
Tetrahydropyran-2-carbonsäure
Formel:
C₆H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779239 CAS-Nummer: 51673-83-7 |