4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907494-1G OR907494-250MG
APOSOR907494-1GEA 101 EUR
APOSOR907494-1G APOSOR907494-250MG
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16661158
CAS-Nummer: 1335234-36-0