5-Acetyl-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907499-1G
APOSOR907499-1GEA
36.4
EUR
APOSOR907499-1G
5-Acetyl-2-methoxyphenylboronic acid 95%
5-Acetyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839106 CAS-Nummer: 1215281-20-1 |