(1-Benzothiophen-4-yl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907505-1G
APOSOR907505-1GEA
0
EUR
APOSOR907505-1G
(1-Benzothiophen-4-yl)boronic acid 98%
(1-Benzothiophen-4-yl)boronic acid
Formel:
C₈H₇BO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22191951 CAS-Nummer: 177735-30-7 |