trans-4-(4-Morpholinyl)cyclohexanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
trans-4-Morpholinocyclohexanol
OR907526-1G
APOSOR907526-1GEA
121
EUR
APOSOR907526-1G
trans-4-(4-Morpholinyl)cyclohexanol 98%
trans-4-(4-Morpholinyl)cyclohexanol
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂ Molecular Weight: 185,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20259655 CAS-Nummer: 1228947-14-5 |