Methyl-4-hydroxypicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-hydroxypicolinate
OR907529-1G
OR907529-250MG
APOSOR907529-1GEA
364
EUR
APOSOR907529-1G
APOSOR907529-250MG
Methyl-4-hydroxypicolinat 98%
Methyl-4-hydroxypicolinat
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025998 CAS-Nummer: 473269-77-1 |