4-Brom-2-methoxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-2-methoxybenzoesäurenitril
OR907624-25G
APOSOR907624-25GEA 60.9 EUR
APOSOR907624-25G
4-Brom-2-methoxybenzonitril 97%
4-Brom-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738651
CAS-Nummer: 330793-38-9