Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-chloro-3-hydroxybenzoate
OR907859-1G
APOSOR907859-1GEA
440
EUR
APOSOR907859-1G
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186.6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505968 CAS-Nummer: 166272-81-7 |