Methyl-3-ethoxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907890-25G
APOSOR907890-25GEA
108
EUR
APOSOR907890-25G
Methyl-3-ethoxybenzoat 98%
Methyl-3-ethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017263 CAS-Nummer: 108593-47-1 |