methyl 4-cyano-3-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-cyano-3-methylbenzoate
OR907902-5G
APOSOR907902-5GEA
122
EUR
APOSOR907902-5G
methyl 4-cyano-3-methylbenzoate 95%
methyl 4-cyano-3-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11655969 CAS-Nummer: 25978-68-1 |