3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907959-1G
OR907959-5G
APOSOR907959-1GEA
0
EUR
APOSOR907959-1G
APOSOR907959-5G
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11553565 CAS-Nummer: 103426-20-6 |