2-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908030-1G
APOSOR908030-1GEA 136 EUR
APOSOR908030-1G
2-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,566 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743462
CAS-Nummer: 188774-56-3