4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR908049-1G
OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA
43.5
EUR
APOSOR908049-1G
APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₅H₂Br₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00225242 CAS-Nummer: 38071-22-6 |