(2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908070-1G
APOSOR908070-1GEA
319
EUR
APOSOR908070-1G
(2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enamide 97%
(2E)-3,4,4-trimethylpent-2-enamide
Formel:
C₈H₁₅NO Molecular Weight: 141,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19206375 CAS-Nummer: 860546-40-3 |