4-hydroxy-2-methylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-2-methylbenzonitrile
OR908077-1G
APOSOR908077-1GEA
109
EUR
APOSOR908077-1G
4-hydroxy-2-methylbenzonitrile 95%
4-hydroxy-2-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997502 CAS-Nummer: 14143-26-1 |