Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate, Methyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate
OR908083-100G
APOSOR908083-100GEA
116
EUR
APOSOR908083-100G
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate
Formel:
C₆H₉NO₂ Molecular Weight: 127.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03428328 CAS-Nummer: 72291-30-6 |