3-Cyano-3-phenylpropanoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908094-1G
APOSOR908094-1GEA
128
EUR
APOSOR908094-1G
3-Cyano-3-phenylpropanoic acid 96%
3-Cyano-3-phenylpropanoic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03032627 CAS-Nummer: 14387-18-9 |