4-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908113-1G
APOSOR908113-1GEA
509
EUR
APOSOR908113-1G
4-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
4-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formel:
C₁₂H₁₅NO Molecular Weight: 189,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689320 CAS-Nummer: 154422-95-4 |