N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908130-1G
APOSOR908130-1GEA
270
EUR
APOSOR908130-1G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamide 98%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamide
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00461072 CAS-Nummer: 21398-80-1 |