Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylate
OR908135-1G
APOSOR908135-1GEA
294
EUR
APOSOR908135-1G
Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylate 98%
Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01546256 CAS-Nummer: 214894-91-4 |